Learn More
Lovibond™ Tintometer™ SensoDirect 150 All-In-One Handheld Meter, pH/Oxi
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes:
- SensoDirect 150 Set pH / Oxi instrument
- Batteries
- pH electrode
- Temperature probe
- Oxygen sensor
- pH buffer set with pH 4.0 and pH 7
- Electrolyte
- Membrane heads
- Instruction manual
- Guarantee sheet in case
- Features
- pH, Dissolved Oxygen, Temperature °C/°F
- All in one
- Real time data logger
- Protective casing
- RS 232 / USB
Specifica
Specifica
| Precisione (pH) | 0 to 14 pH, ±0.02 pH + 2 digits |
| Precisione (mV) | 0 to 1999mV, 1mV |
| Precisione (Temperatura) | ±0.8°C (1.5°F) |
| Tipo | SensoDirect 150 Set pH/Oxi |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 120 x 40 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures pH/Redox, dissolved oxygen and conductivity/TDS |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Intervallo (conduttività) | 0 to 200.0 µS |
| Intervallo (mV) | mV to 1999mV to 1999mV |
| Intervallo (TDS) | 0 to 132,000ppm |
| Vedi altri risultati |