Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiotropium bromide
Codice prodotto. 17241242 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17241242
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139404-48-1
Formula molecolare C19H22BrNO4S2
Specifica
Materiale o nome chimico Tiotropium bromide
Quantità 1 g
Solubilità Solubility aq. soln.: slightly soluble.
Punto di fusione 218.0°C to 220.0°C
Peso formulazione 472.41
InChI Key DQHNAVOVODVIMG-CJTHRXGHSA-M
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]1O[C@H]21)OC(=O)C(O)(C1=CC=CS1)C1=CC=CS1
IUPAC Name (1R,2S,4R,5S)-7-{[2-hydroxy-2,2-bis(thiophen-2-yl)acetyl]oxy}-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.0²,⁴]nonan-9-ium bromide
Molecular Weight (g/mol) 472.41