Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
8 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Specifica
Specifica
| Product Type | Tip |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 8 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Powder sampling |
| Diametro (sistema metrico) | 19 mm |