Learn More
IKA™ Tip S Box +
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1920
Descrizione
- Includes 4 stackpacks
- Transparent
- With calibration rings
- Biosphere™ plus (sterile, free of DNA, DNase/RNase, PCR inhib., ATP and pyrogens/endotoxins)
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Transparent |
| Features | Calibration Rings |
| Imballaggio | 96/Box, 2 Boxes/Pk |
| Product Type | Low Retention Filter Tips |