Learn More
Tiron, Indicator, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15627390 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 15627390
Marca: Honeywell-Fluka 8946010G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator (for complexometry)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 270573-71-2
Formula molecolare C6H6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 332.205
Numero MDL MFCD00149531
InChI Key ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC Name disodium;4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate;hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Tiron
Punto di fusione 300°C
Formula lineare (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità 1350g/L
Peso formulazione 332.22g/mol
Imballaggio Plastic bottle
Colore Violet to White
pH 5.0
Quantità 10 g
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tiron
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acidhydrate disodium salt