Learn More
TISAB IV solution, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 6
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Note sul grado di purezza | General indicators |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| Forma fisica | Liquid, clear |