Learn More
Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Description
Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 5L, Packaging: Plastic container, Colorless, pH: 5 to 7, MDL Number: 148650, Physical Form: Liquido
Specifications
Specifications
| Colore | Incolore |
| pH | 5 to 7 |
| Forma fisica | Liquido |
| Quantità | 5 L |
| Formulazione | Sodium Chloride, Water, 1,2-Cyclohexanediamine, Sodium Acetate |
| Numero MDL | 148650 |
| Imballaggio | Contenitore di plastica |
| Informazioni di solubilità | Miscible |