Learn More
Bel Art™ Rack per fiasche per colture tissutali
Codice prodotto. p-8576008 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
5
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11722016
Marca: Bel Art™ F189700001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Evitano che le fiasche si ribaltino l'una sull'altra (il cosiddetto 'effetto domino')
  • Questi rack in polipropilene possono contenere fiasche per colture di tessuti da 25 cc, 75 cc, da 50 a 75 ml o da 250 a 260 ml o di misure analoghe in posizione verticale
  • Fori rettangolari nelle piastre superiore e centrale stabilizzano le fiasche impedendone il ribaltamento
  • Facile organizzazione delle fiasche per migliorare le lavorazioni ed evitare errori nella raccolta di terreni usati, nella sostituzione dei terreni, nel lavaggio del monostrato cellulare, nella tripsinizzazione e nella semina delle cellule
  • I manici su ciascuna estremità facilitano la manipolazione dei rack e consentono il trasporto sicuro delle fiasche all'incubatore
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Spezifikation
Product Type Rack, fiasca
Autoclavabile
Colore White
Capacità 12 fiasche
Materiale Polipropilene
Posizioni 12
Forma Rettangolare
Ripiani 3 Tiers
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasca per colture di tessuti a lato piatto da 50 a 75 ml
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 121 °C
Dimensioni (L x P x A) 23 x 13.7 x 10.7 cm (9.1 x 5.4 x 4.2 in)
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 137 mm
Altezza (sistema metrico) 10.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.2 pollici
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt