Learn More
Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, Blue
Codice prodotto. 12668346 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Aqua
Blue
Gray
Green
Lilac
Orange
Pink
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 12668346
Marca: Epredia™ C1000GR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Handle small biopsies and fragile specimens with Epredia™ Tissue-Loc™ HistoScreen™ Cassettes, the ultimate cassettes for specimen security.
  • Saves time, offers the greatest specimen security, and provides ease of use
  • Provides an inner chamber lined with a “see-through" mesh for easy identification of specimens
  • Eliminates the need for messy sponges or lens paper
  • Ensures tissues are safely processed as cassettes will not pop open during processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile pori Mesh Pore Insert
Colore Green
Product Type HistoScreen™ Cassette