Learn More
Titanium boride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4408005
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11495320
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044558.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Used as a cathode material in aluminum smelting and can be shaped by electrical discharge machining. Specialized applications in such areas as impact resistant armor, cutting tools, crucibles, neutron absorbers and wear resistant coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12045-63-5
Formula molecolare B2Ti
Molecular Weight (g/mol) 69.487
Numero MDL MFCD00049595
InChI Key QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC Name boron;titanium
SMILES [B].[B].[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium boride
Punto di fusione 3225°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.5% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 69.5
Densità 4.38