Learn More
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate), 75% in isopropanol
Codice prodotto. p-7080503
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11433760
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089360.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17927-72-9
Formula molecolare C16H28O6Ti
Numero MDL MFCD00000031
Sinonimo Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Colore Brown
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Numero UN UN1219
Punto d'infiammabilità 18°C (61°F)
Informazioni di solubilità Hydrolyze with water.
Peso formulazione 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Odore Alcohol-like
Indice di rifrazione 1.494
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.010 g/mL