Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, 99.6% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408012
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
Codice prodotto. 11398707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035811.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 0.14g/25x25mm; Temper: soft | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Nota nome Annealed
Aspetto Silver Gray foil
Quantità 25 x 25 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.6% (Metals basis)
Forma Foil