Learn More
Titanium foil, 0.89mm (0.035in) thick, annealed, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782195
Click to view available options
Quantità:
100 x 100 mm
200 x 200 mm
200 x 1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11305878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010399.GH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 40g/100 x 100mm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Gray
Aspetto Dark Gray foil
Densità 4.506g/cm3
Quantità 100 x 100 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Forma Foil