Learn More
Titanium gauze, 18 mesh woven from 0.28mm (0.011in) dia wire
Codice prodotto. p-4824990
Click to view available options
Quantità:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11330438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043794.GN
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray guaze
Quantità 125 x 125 mm
Dimensioni maglia 18 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth