Learn More
Titanium gauze, 30 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire
Codice prodotto. 11365207
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11365207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040919.FL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium gauze
Nota nome Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
Quantità 75 x 75 mm
Dimensioni maglia 30 Mesh
Odore Odorless
Forma Wire Cloth