Learn More
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
missing translation for 'unitSize'
1L
250mL
25mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Titanium(III) chloride |
| CAS | 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Colore | Purple |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 250 mL |
| Formula molecolare | Cl3Ti |
| Formula lineare | TiCl3 |
| Numero MDL | MFCD00011266 |
| Indice di Merck | 15,9637 |
| Sinonimo | Titanous chloride |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- MIXTURE LIST-Contiene: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid