Learn More
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Codice prodotto. p-3593535 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1L
250mL
25mL
Codice prodotto. 10247043
Marca: Thermo Scientific Acros 395620250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Colore Purple
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Formula molecolare Cl3Ti
Formula lineare TiCl3
Numero MDL MFCD00011266
Indice di Merck 15,9637
Sinonimo Titanous chloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
InChI Key YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC Name titanium(3+) trichloride
Molecular Weight (g/mol) 154.22
Peso formulazione 154.26
Percent Purity ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.2000g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid