Learn More
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex, 97%
Codice prodotto. 10525983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10525983
Marca: Thermo Scientific Acros 375160010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18039-90-2 | C12H24Cl3O3Ti | 370.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18039-90-2
Formula molecolare C12H24Cl3O3Ti
Molecular Weight (g/mol) 370.56
Numero MDL MFCD01631276
InChI Key MIDYWIPTCYRMQF-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo oxolane; trichlorotitanium, titanium iii chloride tetrahydrofuran complex 1:3, trichlorotris thf titanium, titanium trichloride tri thf, trichlorotris tetrahydrofuran titanium, thf-titanium trichloride complex, 3:1, titanium trichloride tris tetrahydrofuran, trichlorotris tetrahydrofuran titanium iii, trichlorotris tetrahydrofuran tita-nium iii, titanium trichloride tetrahydrofuran complex 1:3
PubChem CID 6097232
IUPAC Name oxolane;trichlorotitanium
SMILES C1CCOC1.C1CCOC1.C1CCOC1.Cl[Ti](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Punto di fusione >250°C
Colore Blue to Blue-Green
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts violently
Peso formulazione 370.56
Percent Purity 97%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.