Learn More
Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex |
| Punto di fusione | >250°C |
| Colore | Blue to Blue-Green |
| Forma fisica | Crystals or Powder |
| Quantità | 10 g |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Argentometry) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts violently |
| Peso formulazione | 370.56 |
| Percent Purity | 97% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H228-Solido infiammabile.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.