Learn More
Titanium(III) fluoride
Codice prodotto. 11322178
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11322178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013079.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13470-08-1
It is used as a laboratory chemicals & for manufacture of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13470-08-1
Numero MDL MFCD00042544
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(III) fluoride
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Sparingly soluble. It hydrolyses in water.
Peso formulazione 104.9
Odore Pungent, makes eyes water
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 3.400 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) fluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium fluoride