Learn More
Titanium(III) Sulfate, Technical, ≈15% (w/v) solution in diluted sulfuric acid
Codice prodotto. 10253970 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10253970
Marca: Fisher Chemical T/2000/PB08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
O12S3Ti2, CAS Number-10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, dititanium tris sulphate, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2, titan iii-sulfat, titanium 3+ sulfate 2:3, titanium iii sulfate, titanium sesquisulfate, unii-69hci1s2xi, 500mL, Purple, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titanium(3+);trisulfate, 36317
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Purple
CAS 10343-61-0
Formula molecolare O12S3Ti2
Numero MDL 36317
Sinonimo titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2
InChI Key SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
IUPAC Name titanium(3+);trisulfate
Molecular Weight (g/mol) 383.902
PubChem CID 165866
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
pH 1
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)