Learn More
Titanium(IV) bromide, 98%
Codice prodotto. p-3598500 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10771525
Marca: Thermo Scientific Acros 391240050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-68-6 | TiBr4 | 367.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-68-6
Formula molecolare TiBr4
Molecular Weight (g/mol) 367.5
Numero MDL MFCD00011265
Specifica
Punti di ebollizione 230.0°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) bromide
Punto di fusione 39.0°C
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Formula lineare TiBr4
Indice di Merck 15,9633
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
Peso formulazione 367.5
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.