Learn More
Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane
Codice prodotto. 15417915
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15417915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31830.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7550-45-0
Formula molecolare Cl4Ti
Molecular Weight (g/mol) 189.667
Numero MDL MFCD00011267
InChI Key XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC Name titanio(4+); tetracloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) chloride
Quantità 100 mL
Formula lineare TiCl4
Numero UN UN2922
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 189.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Densità 1.365
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Dichloromethane, Titanium tetrachloride