Learn More
Titanium(IV) iodide, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-7051172
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11378588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040663.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7720-83-4
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7720-83-4
Numero MDL MFCD00043077
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) iodide
Punto di fusione 150°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Lump
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Informazioni di solubilità Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide.
Peso formulazione 555.52
Percent Purity 99.9%
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.30 g/mL