Learn More
Titanium(IV) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11318587
Click to view available options
Quantità:
2 g
Imballaggio:
Ampule
Dimensione della confezione:
2g
Codice prodotto. 11318587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035724.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7720-83-4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) iodide
Punto di fusione 150°C
Nota nome Ultra dry
CAS 7720-83-4
Forma fisica Powder
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00043077
Numero UN UN3260
Peso formulazione 555.52
Percent Purity 99.99%
Odore Acrid
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.30 g/mL