Learn More
Titanium(IV) isobutoxide
Codice prodotto. 15413007
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 15413007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089455.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7425-80-1
Numero MDL MFCD00015045
Sinonimo tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC Name tetrakis(2-methylpropyl) silicate
Specifica
Punti di ebollizione 296°C
Materiale o nome chimico Titanium (IV) isobutoxide
Colore Yellow
Forma fisica Melt
Quantità 50 g
Formula molecolare C16H36O4Si
Formula lineare Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Punto d'infiammabilità 77°C (171°F)
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 320.545
Peso formulazione 340.34
Indice di rifrazione 1.495
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.02 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) isobutoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium(IV) isobutoxide