Learn More
Titanium(IV) isopropoxide, 97+%
Codice prodotto. p-7080339
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 15422957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077115.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids | CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids.Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 546-68-9
Formula molecolare C12H28O4Ti
Molecular Weight (g/mol) 284.219
Numero MDL MFCD00008871
InChI Key VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC Name propan-2-olate;titanium(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifica
Punti di ebollizione 232°C
Materiale o nome chimico Titanium (IV) isopropoxide
Punto di fusione 16°C to 20°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 10 g
Formula lineare Ti[OCH(CH3)2]4
Numero UN UN2413
Beilstein 3679474
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Indice di Merck 14,9480
Informazioni di solubilità Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water
Peso formulazione 284.23
Percent Purity ≥97%
Indice di rifrazione 1.464
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.955 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) isopropoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetraisopropyl titanate