Learn More
Titanium(IV) oxide, Aeroxide™ P25
Codice prodotto. p-3523601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10443355
Marca: Thermo Scientific Acros 384290500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13463-67-7
Formula molecolare O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
Numero MDL MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2900.0°C
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide
Punto di fusione 1855.0°C
Colore White to Yellow
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Formula lineare TiO2
Indice di Merck 15, 9628
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Peso formulazione 79.88
Percent Purity ≥99.5% (based on ignited material) (typically)
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Perdita alla combustione 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.23
Densità 4.2300g/mL