Learn More
Titanium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Codice prodotto. 11384889
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11384889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 077130.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14024-64-7 | C10H16O5Ti | 264.1 g/mol
Employed as a cross linking agent for cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14024-64-7
Formula molecolare C10H16O5Ti
Molecular Weight (g/mol) 264.1
Numero MDL MFCD00013505
InChI Key ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
PubChem CID 74765597
IUPAC Name 4-hydroxypent-3-en-2-one;oxotitanium
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Punto di fusione 184°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Peso formulazione 262.12