Learn More
Titanium, plasma standard solution, Specpure™ Ti 10μg/mL
Codice prodotto. 15456865
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15456865
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045267.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium, plasma standard solution
Nota nome Ti 10μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione Ti in 2% HNO3/tr. HF
Numero MDL MFCD00011264
Numero UN UN3264
Quantità 100 mL
Grado Specpure