Learn More
Titanium rod, 12.7mm (0.5in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782199
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
Dimensione della confezione:
25cm
5cm
Codice prodotto. 11384197
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036681.BQ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 5.7g/cm | CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray rod
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Rod