Learn More
Titanium slug, 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length, 99.9+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048390
Click to view available options
Quantità:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 11345838
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010381.QI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium slug
Nota nome 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length
Quantità 1 Slug
Odore Odorless
Peso ≈3g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity ≥99.9%