Learn More
Titanium sponge, 3-19mm (0.12-0.75in), 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048452
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
Codice prodotto. 11330749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010583.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium sponge
Colore Gray
Nota nome 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.)
Quantità 50 g
Odore Odorless
Forma Sponge
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2878
Percent Purity 99.95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium sponge
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.