Learn More
Titanium wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11305858
Click to view available options
Quantità:
50 cm
250 cm
1000 cm
Dimensione della confezione:
1000cm
250cm
50cm
Codice prodotto. 11305858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010389.CD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium wire
Nota nome 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed
Quantità 1000 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.88g/m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.99%