Learn More
Titanium wire, 2.0mm (0.08in) dia x 91cm (36in) long, 99.7% (metals basis)
Codice prodotto. 15435945
Click to view available options
Quantità:
25 Pc.
5 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 15435945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010397.KJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Formula molecolare Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
Numero MDL MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium
Aspetto Silver Gray wire
Densità 4.506g/cm3
Quantità 5 Pc.
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.7% (Metals basis)
Forma Wire