Learn More
Titin Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | Titin |
|---|---|
| Concentrazione | 333 μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16885875
|
Proteintech
27867-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16875875
|
Proteintech
27867-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Titin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Titin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Titin antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, ELISA analysis.
Specifica
| Titin | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| 333 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 7273 | |
| Primary |