Learn More
BRAND™ Titrating Tube for Titrette™ Bottletop Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Titrette
25 mL Titrette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Titrette™ Bottle Top Burette
- Screw cap fits onto titrating tube to prevent leakage
- Includes discharge/recirculation valve
Specifica
Specifica
| Product Type | Titrating Tube |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 10 mL Titrette |
| Include | Screw cap for tube, discharge/recirculation tube |
| Quantità | 1 Ea. |