Learn More
SI Analytics™ Titration Tip
Codice prodotto. 10663222 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.7 mm
0.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10663222 0.8 mm Pezzo
10287781 0.7 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10663222 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285214265
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
SI Analytics™ Titration Tip is designed to be attached to a titrator to increase precision in titration application.
  • Tip for titrator
  • For use with TITRONIC™ Series and TitroLine™ Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Tipo Titration Tip
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm