Learn More
SI Analytics™ Titration Tip
Codice prodotto. 10253701 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10253701 120 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10253701 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285213717
Spedizione stimata: 04-12-2026
SI Analytics™ Titration Tip is a connector for 20 mL and 50 mL burette cylinders.
  • 120 mm length
  • Capillary Ø 0.8 mm
  • For 20 mL and 50 mL burette cylinder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm capillary
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm