Includes
Cod. prod. 15314408 - TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 20°ml
Unità di dosaggio assemblata da 20°ml pronta all'uso, unità di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentazione da 100 a 240°V
N. prod. 15324408 - TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50°ml
Elettrodo per pH e set di tamponi, con unità di dosaggio assemblata da 50°ml pronta all'uso, unità di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentazione da 100 a 240°V
- Ingresso pH/mV con presa per elettrodo a norma DIN 19 262 o aggiuntivo con presa BNC (Z 860)
- Ingresso di misurazione della temperatura Pt 1000 e NTC 30 (presa 2 x 4 mm) per compensazione automatica della temperatura
- Metodi standard preinstallati per FOS/TAC, alcalinità, acidità totale nelle bevande, cloruro
- Unità azionata con i tasti presenti sul dispositivo stesso, l'unità di controllo TZ 3880 e la tastiera del PC opzionale (USB)
- Display TFT grafico
- Titolazione lineare e dinamica a punti di equivalenza
- Titolazione a end point pH/mV
- Collegamento agitatore: TM 50, alimentazione diretta dalla buretta a pistone
Specifiche
- Interfacce: 1 USB-A e 1 USB-B, 2 RS-232-C
- Display del volume: da 0000,000 a 9999,999 ml
- Risoluzione del display: da 0.005 a 0.025 ml (in base all'unità di dosaggio)
- Velocità di riempimento: regolabile da min 30 sec. a 999 sec. (il tempo varia in base al volume del cilindro)
- Risoluzione della buretta: 8000
- Precisione di dosaggio: errore sistematico 0.15 %, errore casuale 0.05 % conformemente a EN ISO 8655-6
- Velocità di dosaggio: max. 100 ml/min. (con unità da 50 mL)
- Temperatura ambiente: 10&gradi; fino a 40°C per funzionamento e stoccaggio
- Umidità: conforme a EN 61 010, parte 1: umidità relativa massima 80 % per temperature fino a 31°C, diminuzione lineare al 50 % di umidità relativa a una temperatura di 40&
- Alimentazione: da 100 a 240 V; 50/60 Hz, ingresso alimentazione 30 VA
- Dimensioni (P x L x A): 20.5 x 13.5 x 31 cm (inclusa unità di dosaggio, senza agitatore)
- Peso: 2.3 kg (senza agitatore)
Applicazioni
Cloruro in acque reflue, indice di permanganato e COD, azoto totale Kjeldahl, FOS/TAC, valore di pH, alcalinità
Certifications
CE-mark: EMC: 2004/108/EG; safety EG- Directive 2006/95
Compliance
ISO 8655, parte 6
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 8655, parte 6, marchio CE: EMC: 2004/108/EG; direttiva sulla sicurezza EG-2006/95 |
| Tipi di connettore | 1 USB-A e 1 USB-B, 2 RS-232-C |
| Descrizione | Automatic Titrator |
| Tipo di display | TFT con funzioni grafiche |
| Tipo | Titolatori automatici |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la determinazione del cloruro nelle acque reflue, dell'indice di permanganato e COD, dell'azoto Kjeldhal totale, FOS/TAC, del valore del pH, dell'alcalinità |
| Include | Unità di dosaggio assemblata e pronta all'uso da 20 ml, dispositivo di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentatore da 100 a 240 V |
| Modello | TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 20 ml |
| Risoluzione | Display resolution: 0.005 to 0.025mL; Burette resolution: 8000 |
| Intervallo temperatura ambiente (sistema metrico) | Da 10° a 40 °C |
| Vedi altri risultati |