Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 5000 Automatic Titrator
Codice prodotto. 15362367 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Titrator, 20 mL Dosing Unit
TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 20 ml
TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50 ml
Tipo:
Titolatori automatici
Titrator with Electrode
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Tipo Dimensione della confezione
15362367 TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50 ml Titolatori automatici Pezzo
15314408 TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 20 ml Titolatori automatici Pezzo
15324408 TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50 ml Titolatori automatici Pezzo
15398293 Titrator, 20 mL Dosing Unit Titrator with Electrode Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15362367 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285225770
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Includes
Cod. prod. 15314408 - TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 20°ml
Unità di dosaggio assemblata da 20°ml pronta all'uso, unità di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentazione da 100 a 240°V
N. prod. 15324408 - TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50°ml
Elettrodo per pH e set di tamponi, con unità di dosaggio assemblata da 50°ml pronta all'uso, unità di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentazione da 100 a 240°V
Easily obtain precise and quick results without the need for training or knowledge of automatic titration. SI Analytics™ TitroLine™ 5000 Automatic Titrator is the first choice if you are looking for an easy to use automatic titrator for any application.
  • High resolution pH/mV-measurement input for pH-, ORP-, silver - and further mV-electrodes
  • pH/mV-input with electrode socket according to DIN 19 262 or additional with BNC socket insert (Z 860)
  • Pt 1000 and NTC 30 temperature measurement input (socket 2 x 4mm) for automatic temperature compensation
  • Pre-installed standard methods for FOS/TAC, alkalinity, total acidity in drinks, chloride
  • Unit operated using the keys on the device itself, the controller TZ 3880 and optional PC-keyboard (USB)
  • Graphics-capable TFT display
  • Linear and dynamic titration to equivalence points
  • Titration to pH and mV-ends points
  • Stirrer Connection: TM 50 power supply directly through piston burette
  • High resolution pH/mV-measurement input for pH-, ORP-, silver - and further mV-electrodes
  • Same manual titration and dosing function as the piston burette Titronic™ 300
  • Typical applications:
    • pH-value, alkalinity (p+m-value)
    • FOS/TAC
    • Total Kjeldahl nitrogen
    • Permanganate index and COD
    • Chloride in wastewater
Certifications
CE-mark: EMC: 2004/108/EG; safety EG- Directive 2006/95
Compliance
ISO 8655, parte 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 8655, parte 6, marchio CE: EMC: 2004/108/EG; direttiva sulla sicurezza EG-2006/95
Tipi di connettore 1 USB-A e 1 USB-B, 2 RS-232-C
Descrizione Automatic Titrator
Tipo di display TFT con funzioni grafiche
Tipo Titolatori automatici
Da utilizzare con (applicazione) Per la determinazione del cloruro nelle acque reflue, dell'indice di permanganato e COD, dell'azoto Kjeldhal totale, FOS/TAC, del valore del pH, dell'alcalinità
Include Titolatore senza elettrodo, unità di dosaggio assemblata e pronta all'uso da 50 ml, dispositivo di controllo manuale, morsetto per titolazione, asta di supporto, agitatore magnetico TM 50 e alimentatore da 100 a 240 V
Modello TitroLine 5000 con unità di dosaggio da 50 ml
Risoluzione Display resolution: 0.005 to 0.025mL; Burette resolution: 8000
Intervallo temperatura ambiente (sistema metrico) Da 10° a 40 °C
Larghezza (sistema metrico) 13.5 cm
Profondità (sistema metrico) 20.5 cm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V; 50/60 Hz, alimentazione in ingresso 30 VA
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz