Learn More
SI Analytics™ TITRONIC™ 500
Codice prodotto. 11368290 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
11368290 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11368290 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285220220
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Obtain accurate dosing of small and large volumes when preparing solutions. SI Analytics™ TITRONIC™ 500 is the perfect piston burette for manual tritrations.
  • Intelligent exchangeable units with 5, 10, 20 and 50 mL volume
  • Connection of printer and analytical balances
  • Complete remote control via RS232 or USB-B interface
  • Thanks to the two RS232 ports it is possible to connect up to 16 devices on one RS232 or USB port at ones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Titronic 500 Basic Unit
Include Magnetic stirrer TM 235, 20 ml exchangeable unit WA 20, Stand rod TZ 1510, Electrode clamp Z 305, Manual controller TZ 3880, Power supply 100–240 V
Materiale Polypropylene
Modello T 500-M2/20
Intervallo temperatura ambiente (sistema metrico) 10°C to 40°C
Volume (sistema metrico) di campione 20 mL
Larghezza (sistema metrico) 15.3 cm
Profondità (sistema metrico) 29.6 cm
Tensione 100/240 V