missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tivantinib, MedChemExpress

Codice prodotto. 16418088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16418088

Marca: Medchem Express HY50686

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.

Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico Tivantinib
CAS 905854-02-6
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H19N3O2
Quantità 10 mg
Sinonimo ARQ 197
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
SMILES O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Molecular Weight (g/mol) 369.42
Peso formulazione 369.42
Percent Purity 96.99%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato