Learn More
Tivantinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16461316
Marca: Medchem Express HY50686
MedChemExpress Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Tivantinib is a highly selective c-Met tyrosine kinase inhibitor with a Ki of 355 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Tivantinib
CAS 905854-02-6
Colore Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H19N3O2
Quantità 200 mg
Sinonimo ARQ 197
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.69 mM)
SMILES O=C(NC1=O)[C@@H](C2=CN3C4=C(C=CC=C42)CCC3)[C@@H]1C5=CNC6=C5C=CC=C6
Molecular Weight (g/mol) 369.42
Peso formulazione 369.42
Percent Purity 96.99%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.