Learn More
Macherey-Nagel™ Camera di sviluppo simultaneo TLC
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Capacità:
2
5
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
- Accessory for TLC
- Chambers are thick walled
- Clear glass tank
- Heavy ground glass lid
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 1 |
| Tipo | Camera di sviluppo simultaneo TLC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per 2 piastre 10 x 10 cm |
| Capacità | 2 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion