Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongelatori serie TLE
I nuovi ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TLE sono dotati di un'interfaccia utente semplificata con touchscreen capacitivo e funzioni di sicurezza avanzate.
Specifica
| Tipo | Congelatore a bassissima temperatura, verticale |
|---|---|
| Gamma di temperatura | Da −50° a −86°C |
| Door Style | 1 esterno, 4 interno |
| No. of Doors | 5 |
| Isolamento | Pannelli isolanti con vuoto (VIP) + Schiuma di poliuretano soffiata ad acqua (conformi a SNAP) |
Descrizione
I congelatori Thermo Scientific™ serie TLE a temperature ultra basse presentano quattro modelli verticali, che ottimizzano la capacità di conservazione da 30,000 fino a 60,000 vials da 2 ml. Le nuove caratteristiche di sostenibilità includono refrigeranti naturali e schiuma espansa ad acqua, conformi a molti standard di sostenibilità.
Prestazioni- Possibilità di risparmiare fino a 25% in consumo energetico e dissipazione termica rispetto ai congelatori a temperature bassissime1
- Rispetto dei protocolli di convalida a -70°C e -80°C con una forte variazione di picco e variazione di temperatura stazionaria
- Il funzionamento silenzioso, al di sotto di 53 dBA consente al congelatore di posizionare l’apparecchio in corridoio ed in laboratorio
- I refrigeranti a base di idrocarburi naturali riducono lo stress di funzionamento del sistema favorendo un'eccezionale affidabilità e una protezione assoluta dei campioni
- Progettati per l'uso quotidiano, consentono di recuperare la temperatura dell'armadio a una velocità del 20% superiore dopo l'apertura dello sportello.2
Soluzione di monitoraggio wireless
Thermo Scientific™ DeviceLink™ è incorporato nel congelatore ULT per fornire monitoraggio in tempo reale dello stato del sistema e della temperatura dei campioni.
- Visualizzazione dei dati e delle notifiche delle apparecchiature di laboratorio critiche su dispositivo mobile e applicazioni web.
- Visualizzazione della temperatura
- Temperatura ambiente
- Notifica di allarmi e avvisi
- Accesso ai dati, ovunque e in qualsiasi momento — I dati e gli allarmi delle apparecchiature di laboratorio monitorate vengono archiviati in modo sicuro sul Cloud e inviati all'utente tramite e-mail e notifiche su telefono cellulare
- I report semplificati stile dashboard di InstrumentConnect™ consentono di ridurre il tempo impiegato per interpretare i dati
- A differenza dei tradizionali metodi di connettività, DeviceLink™ funziona su un'architettura client-cloud, che richiede assistenza IT minima
- Non è necessario installare i sensori — L'unico plug-in è la porta dati dell'apparecchiatura per leggere i parametri direttamente dai sensori installati in fabbrica
Di facile utilizzo
- Quattro capacità (300, 400, 500 e 600 cassetti da 2 pollici) per soddisfare diverse necessità di conservazione e di specifiche di ingombro del laboratorio
- Tutti i modelli includono quattro porte interne per consentire un facile accesso ai campioni senza esporre maggiore contenuto del congelatore alle condizioni ambientali
- Maggiore comfort per l'utente grazie alla nuova impugnatura ergonomica, al display ad alto contrasto a livello degli occhi e alle posizioni sugli scaffali di facile accesso.
- Interfaccia utente dal nuovo design, con touchscreen capacitivo e facile da utilizzare: procedura di configurazione guidata, registro eventi, mappatura della temperatura e download dei dati tramite una porta USB integrata
- L'archivio delle temperature e degli eventi integrato consente di accedere rapidamente alle informazioni relative al congelatore. Esportazione di un rapporto USB sicuro senza la necessità di un registratore grafico.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi in rack, fra cui la gamma completa di rack Thermo Scientific™ per scatole, micropiastre, provette Thermo Scientific™ Matrix e™ Nunc CryoBank™
- Le funzioni di sicurezza includono l'impostazione degli allarmi, sportelli compatibili con un lucchetto e accesso con scheda opzionale
Sostenibilità
- I refrigeranti naturali e l'isolamento a schiuma espansa ad acqua rendono la serie conforme allo standard del programma SNAP (Significant New Alternative Policy) dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, allo standard F-Gas dell'Unione Europea e ad altri standard di sostenibilità ambientale
- Prodotti in una struttura pluripremiata a rifiuti zero
- La minore emissione di calore nell'ambiente si traduce in una riduzione dei costi HVAC
Note:
- dati interni ottenuti dal confronto tra il modello 600 a 11.2 kWh/giorno e UXF 600 = 14.9 kWh/giorno. Dati in archivio.
- Dati di test del congelatore basati su test interni a una temperatura ambiente di 20°C; protocollo di convalida standard di +/-10°C.
Warranty
1 anni di garanzia
Specifica
| Congelatore a bassissima temperatura, verticale | |
| 1 esterno, 4 interno | |
| Pannelli isolanti con vuoto (VIP) + Schiuma di poliuretano soffiata ad acqua (conformi a SNAP) | |
| 3 | |
| LCD touchscreen | |
| La garanzia varia in base al Paese, per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti | |
| 37.6 in. | |
| 95.5 cm | |
| 78 in. | |
| 198.1 cm | |
| Alarm, Recorder | |
| Compatibile con Smart-Vue |
| Da −50° a −86°C | |
| 5 | |
| Stainless Steel | |
| Upright | |
| Thermo Scientific | |
| Manuale | |
| 28.3 pollici | |
| 71.9 cm | |
| 51.2 in. | |
| 130.1 cm | |
| Thermo Scientific™ DeviceLink™ (reti: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) | |
| R290 (fase 1), combinazione di R170 + R290 (fase 2) |
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.