Learn More
TLE3 Mouse anti-Human, Clone: 1D11A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | TLE3 |
|---|---|
| Clone | 1D11A8 |
| Concentrazione | 0.61 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877635
|
Proteintech
66083-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867635
|
Proteintech
66083-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The TLE genes are differentially expressed and encode nuclear proteins, consistent with the presence of sequence motifs associated with nuclear functions. These genes are the human homologues of Drosophila groucho, a member of the Notch signaling pathway which controls a number of different cell-fate choices in invertebrates and vertebrates.Specifica
| TLE3 | |
| 0.61 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ESG, ESG3, GRG3, HsT18976, KIAA1547, TLE3 | |
| TLE3 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1D11A8 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q04726 | |
| 7090 | |
| TLE3 Fusion Protein Ag17906 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TLE3 |