Learn More
TLR3 Antibody (40C1285.6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 75 publications
292.00€ - 660.00€
Specifica
| Classificazione | Monoclonal |
|---|---|
| Forma | Purified |
| Isotype | IgG1 κ |
| Content And Storage | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18715643
|
Novus Biologicals
NBP2-24875SS |
292.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
|
18700324
|
Novus Biologicals
NBP2-24875 |
0.1 mg |
660.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
TLR3 Monoclonal specifically detects TLR3 in Human, Mouse, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Bioactivity, Block/Neutralize.Specifica
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG1 κ | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only