Learn More
TLR4 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16101442
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 16101442
Marca: Abnova H00007099T01.100uL
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione TLR4 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni ENST00000339096
Peso molecolare 70.4
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-TLR4 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-TLR4 antibody (H00007099-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 100UL TLR4 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol