Learn More
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098125
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16480257
Marca: Medchem Express HY103698A
MedChemExpress TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride is a toll-like receptor TLR7/TLR8 dual-agonistic imidazoquinoline.
Specifica
Materiale o nome chimico TLR7/8 agonist 1 dihydrochloride
CAS 1620278-72-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H27Cl2N5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (192.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3CC4=CC=C(CN)C=C4.[H]Cl.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 432.39
Peso formulazione 432.39
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.